安全性情報
860768P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-nervonoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H111NO4
分子量:
886.51
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860768P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
アプリケーション
Lipids research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860768P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860768P-5MG:
試験成績書(COA)