安全性情報
890899P
Avanti
DODMA
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-dioleyloxy-3-dimethylaminopropane; N,N-Dimethyl-2,3-bis[(9Z)-9-octadecen-1-yloxy]-1-propanamine, Avanti Polar Lipids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H81NO2
分子量:
620.09
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99 (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
cationic lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CC(OCCCCCCCCC=CCCCCCCCC)CN(C)C
詳細
Cationic lipids like DODMA are recognized as non-viral transporters for gene therapy. DODMA is employed in the creation of cationic liposomes or lipid nanoparticles (LNP) that require a neutral or minimal zeta potential. DODMA exhibits high efficacy in encapsulating nucleic acids because it can temporarily lower the pH.
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
890899P-500MG:
890899P-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)