Merck
900131E
Avanti
13(S)HODE Ethanolamide
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
13S-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-9Z,11E-octadecadienamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H37NO3
CAS番号:
分子量:
339.51
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
形状
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mg (900131E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900131E-500ug)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (900131E-1MG)
500 μg/mL (900131E-500UG)
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
包装
2ml Amber Glass Sealed Ampule
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900131E-VAR:
900131E-BULK:
900131E-1MG:
900131E-500UG:
試験成績書(COA)