Merck
A-120
Supelco
Aldosterone-13C3 solution
10 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C1813C3H28O5
分子量:
363.42
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
10 μg/mL in acetonitrile
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
This stable labeled internal standard is suitable for quantitation of aldosterone levels using LC/MS or GC/MS methods for clinical diagnostic applications. Aldosterone is a hormone in the mineralocorticoid family which stimulates sodium transport across cell membranes and assists in the maintenance of blood pressure and blood volume. Aldosterone levels in serum/plasma and urine are measured by LC-MS/MS for investigation of primary or secondary aldosteronism ranging from adrenal cortical hyperplasia to renovascular disease and Bartter′s syndrome.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-120-1ML:4548173373355