Merck
C-246
Supelco
Cannabielsoin (CBE) solution
1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O3
CAS番号:
分子量:
330.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (Degassed Methanol)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O1[C@H]2[C@H]([C@@H](CC[C@@]2(O)C)C(=C)C)c3c1cc(cc3O)CCCCC
InChI
1S/C21H30O3/c1-5-6-7-8-14-11-16(22)19-17(12-14)24-20-18(19)15(13(2)3)9-10-21(20,4)23/h11-12,15,18,20,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t15-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI Key
RBEAVAMWZAJWOI-MTOHEIAKSA-N
詳細
Cannabielsoin, also known as CBE, is a non-psychoactive cannabinoid metabolite of CBD. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of Cannabielsoin levels by LC-MS/MS and GC/MS applications for urine drug testing, pharmaceutical research, clinical toxicology or forensic analysis.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-246-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.