特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])NCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1/i1D3;
InChI Key
BFFSMCNJSOPUAY-HQKLNPQUSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- COVID-19 の迅速な構造ベースのスクリーニング: デュロキセチン-D₃ 塩酸塩溶液は、迅速な構造ベースのスクリーニングで重要な役割を果たしており、セロトニン-ノルエピネフリン再取り込み阻害剤としての特性により、COVID-19 の治療薬の開発に役立つ可能性があり、影響力の大きい医薬品研究に不可欠です(Yang et al., 2020)。
- UV 誘発性薬物放出: 高純度のデュロキセチン-D₃ 溶液は、医薬品を充填したメソポーラスチタンナノ粒子からの UV 誘発性薬物放出研究を強化し、バイオテクノロジー用途における制御薬物送達システムの開発に大きなメリットがあることを示しています(Zuo et al., 2024)。
- 抗酸化活性と湿疹治療: デュロキセチン-D₃ HCl は、湿疹治療用の薬物充填リポソームの抗酸化活性と治療用途を評価する研究において内部標準として機能し、バイオ分析アッセイ開発を強化する役割を強調しています(Shen et al., 2024)。
- がんに対する EGFR 阻害剤の合成と応用: 安定同位体標識化合物であるデュロキセチン-D₃塩酸塩は、小分子 EGFR 阻害剤の合成および臨床応用研究に使用されており、がん治療研究におけるその重要な応用を強調しています(Wang et al., 2024)。
- ナノ粒子薬物放出挙動: ポリ(乳酸-グリコール酸)ナノ粒子の研究におけるソリューション′の役割は、製薬および生物医学研究に不可欠な親水性および疎水性薬物放出挙動を分析するための医薬品グレードのキャリブレーションにおけるその有用性を強調しています(Wang et al., 2024)。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-068-1ML:4548173333069
D-068-CC:
試験成績書(COA)