Merck
G-007S
Supelco
ガバペンチン 溶液
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Gabapentin solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO2
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
NCC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI Key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sold under the trade names Neurontin®, Nupentin®, or Gabarone®, gabapentin is an anticonvulsant drug used primarily for treatment of seizures, fibromyalgia, and chronic neuropathic pain. This certified Snap-N-Spike® Reference Solution is suitable for use in GC/MS or LC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology and pain prescription monitoring to urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G-007S-1ML:
試験成績書(COA)