特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
Bilobalid
Ginkgolide A
Ginkgolide B
Ginkgolide C
Ginkgolide J
包装
ampule of 1.0 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL each component in acetonitrile
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Ginkgo biloba抽出物は生物学的活性のある二次代謝産物の混合物です。主な成分は、ビロバリド(BB)、ギンコリドA(GA)、ギンコリドB(GB)、およびギンコリドC(GC)です。Ginkgo biloba抽出物には約300の化合物が含まれており、主な構成成分はフラボノイドとテルペンラクトンです。テルペンラクトンは抽出物全体の最大6%を占めます。
生物化学的/生理学的作用
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G-013-CC:
G-013-1ML:
試験成績書(COA)