Merck
H-158
Supelco
HU-308 solution
1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H42O3
CAS番号:
分子量:
414.62
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (Degassed Methanol)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O(C)c1c(c(cc(c1)C(CCCCCC)(C)C)OC)[C@@H]2[C@H]3C([C@H](C3)C(=C2)CO)(C)C
InChI
1S/C27H42O3/c1-8-9-10-11-12-26(2,3)19-14-23(29-6)25(24(15-19)30-7)20-13-18(17-28)21-16-22(20)27(21,4)5/h13-15,20-22,28H,8-12,16-17H2,1-7H3/t20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
CFMRIVODIXTERW-BDTNDASRSA-N
詳細
HU-308 is a synthetic cannabinoid that acts as a potent, highly selective agonist for the CB2 receptor. HU-308 is evaluated to be effective against the cytokine release syndrome (CRS), that is seen in many diseases and conditions, including COVID-19. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, forensic analysis and pharmaceutical research applications.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-158-1ML:
試験成績書(COA)