安全性情報
N-097
Supelco
Norbuprenorphine glucuronide-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Deuterium-Labeled Norbuprenorphine Glucuronide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H40D3NO10
分子量:
592.69
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
Norbuprenorphine glucuronide is a urinary metabolite of the semi-synthetic opioid analgesic buprenorphine. Buprenorphine, sold under the trade names Temgesic and Subutex, is prescribed for the treatment of chronic pain and heroin addiction. This internal standard is suitable for quantitation of norbuprenorphine glucuronide levels or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for pain prescription monitoring, clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis.
アプリケーション
  • Stable isotope-labeled Norbuprenorphine for mass spectrometry: The application of stable isotope-labeled compounds like Norbuprenorphine glucuronide-D3 in mass spectrometry enhances the reliability of detecting and quantifying opioid metabolites, crucial for both clinical diagnostics and therapeutic monitoring (Pesce et al., 2024).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-097-CC:
N-097-1ML:
N-097-CHK:
試験成績書(COA)