04-1545
Anti-RARα Antibody, clone 9α-9A6
ascites fluid, clone 9α-9A6, from mouse
別名:
Nuclear receptor subfamily 1 group B member 1, Retinoic acid receptor, alpha polypeptide, nucleophosmin-retinoic acid receptor alpha fusion protein, NPM-RAR long form, retinoic acid receptor, alpha
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9α-9A6, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RARA(5914)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected RARα on 10 µg of HL60 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HL60 cell lysate
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
04-1545:
試験成績書(COA)