クローン
6F12-H4, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
詳細
ヒストンは高度に保存されたタンパク質で、核DNAからクロマチンを構築するための構造的足場として機能します。4つのコアヒストンであるH2A、H2B、H3、H4は集合して八量体(各2分子ずつ)になります。その後、146塩基対のDNAが八量体に巻きついて、クロマチンの基本サブユニットであるヌクレオソームを形成します。ヒストン修飾は、DNAの転写、修復、組換え、複製を調節します。最も一般的に研究されている修飾は、アセチル化、リン酸化、メチル化、ユビキチン化です。これらの修飾は、局所的なクロマチン構造を変化させたり、特定のヒストン修飾を認識するトランス作用因子を動員したりする可能性があります(「ヒストンコード」仮説)。Lys9上のヒストンH3のトリメチル化(H3K9me3)は、最もよく研究されているエピジェネティックなマーカーの1つです。H3K9me3は、おそらくはSwi6やHP1α/βなどのクロマチン関連タンパク質の結合のための認識モチーフとして作用することによって、ユークロマチン遺伝子の抑制とヘテロクロマチン構築のエピジェネティックな制御において機能します。H3K9me3の形成に関与する酵素はSUV39H1とSUV39H2です。
特異性
配列相同性に基づき、すべての哺乳類、ショウジョウバエ、アフリカツメガエル、シロイヌナズナで広範な種交差反応性が予想されます。
アプリケーション
ChIP、PIA、IF、DB、ChIP-seq、WBにおいて検証済みの抗トリメチルヒストンH3(Lys9)抗体、クローン6F12-H4(マウスモノクローナル抗体)を用いて、トリメチルヒストンH3(Lys9)(別名:H3K9me3、ヒストンH3[トリメチルK9])を検出できます。
クロマチン免疫沈降(ChIP):
前ロットの代表的なデータ。超音波処理した3T3L1クロマチンを、抗トリメチルヒストンH3(Lys9)抗体およびMagna ChIP G(カタログ番号:17-611)キットを用いたクロマチン免疫沈降に供しました。トリメチルヒストンH3(Lys9)関連DNA断片の免疫沈降の成功は、p16プロモーターに隣接するプライマーを用いたqPCRによって検証しました。
ペプチド阻害分析:
ペプチド阻害アッセイは、トリメチル型とジメチル型の抗体で異なる選好性を示します。
クロマチン免疫沈降(ChIP):
既知の染色体Suv39h標的(主要サテライトのH3K9me3、マウスES細胞)のChIP解析。
ドットブロッティング:
ヒストンH3のトリメチルLys9に対する抗H3K9me3抗体 クローン6F12-H4の特異性を示すドットブロッティング:
前ロットの代表的なデータ。超音波処理した3T3L1クロマチンを、抗トリメチルヒストンH3(Lys9)抗体およびMagna ChIP G(カタログ番号:17-611)キットを用いたクロマチン免疫沈降に供しました。トリメチルヒストンH3(Lys9)関連DNA断片の免疫沈降の成功は、p16プロモーターに隣接するプライマーを用いたqPCRによって検証しました。
ペプチド阻害分析:
ペプチド阻害アッセイは、トリメチル型とジメチル型の抗体で異なる選好性を示します。
クロマチン免疫沈降(ChIP):
既知の染色体Suv39h標的(主要サテライトのH3K9me3、マウスES細胞)のChIP解析。
ドットブロッティング:
ヒストンH3のトリメチルLys9に対する抗H3K9me3抗体 クローン6F12-H4の特異性を示すドットブロッティング:
品質
HeLa酸抽出物においてウェスタンブロッティングにより日常的に評価済み。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率0.5–5 μgで使用、HeLa酸抽出物中のトリメチルヒストンH3(Lys9)を検出できます。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率0.5–5 μgで使用、HeLa酸抽出物中のトリメチルヒストンH3(Lys9)を検出できます。
ターゲットの説明
約17 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1242:
試験成績書(COA)
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(2), 714-726 (2010-11-26)
The effect of in utero exposure to a maternal high-fat diet on the peripheral circadian system of the fetus is unknown. Using mRNA copy number analysis, we report that the components of the peripheral circadian machinery are transcribed in the
Molecular biology reports, 39(9), 8891-8898 (2012-06-19)
Diabetic patients continue to develop inflammation and cardiovascular complication even after achieving glycemic control, suggesting a "metabolic memory". Metabolic memory is a major challenge in the treatment of diabetic complication, and the mechanisms underlying metabolic memory are not clear. Recent
Suv39h1 mediates AP-2?-dependent inhibition of C/EBP? expression during adipogenesis.
Molecular and cellular biology null
The EMBO journal, 36(9), 1243-1260 (2017-03-23)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) has been characterized as a critical oncogene and a promising drug target in human malignant tumors. The current EZH2 inhibitors strongly suppress the enhanced enzymatic function of mutant EZH2 in some lymphomas. However, the
Frontiers in immunology, 9, 2120-2120 (2018-10-05)
Thymic epithelial cells (TEC) effect crucial roles in thymopoiesis including the control of negative thymocyte selection. This process depends on their capacity to express promiscuously genes encoding tissue-restricted antigens. This competence is accomplished in medullary TEC (mTEC) in part by