Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
07-441
Sigma-Aldrich
抗ジメチルヒストンH3(Lys9)抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
H3K9me2, Histone H3 (di methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
dimethylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
マウス、ニワトリおよびラットとの交差反応が予想されますが、出芽酵母とは反応しません。幅広い種での交差反応性が予想されています
免疫原
配列Rme2KSTGを含むKLH結合2X分岐型合成ペプチド、me2KはヒトヒストンH3の残基9のジメチルリジンに相当
アプリケーション
ウサギポリクローナル抗ジメチルヒストンH3(Lys9)は、ジメチルヒストンH3(Lys9)(別名:H3K9me2、ヒストンH3(ジメチルK9))の検出において、DB、ICC、PIA、WBでの使用が検証されています。
ドットブロッティング:
独立した研究所で特異性が確認されています。
ペプチド阻害:
特異性は、HeLa酸抽出物のウェスタンブロッティングにおいて、1 μMのこの免疫ペプチドがヒストンH3の検出を完全に消失させる能力によって確認されました(図A、レーン4)。
免疫細胞染色:
独立した研究所による報告
品質
HeLa酸抽出物およびリコンビナントヒストンH3(カタログ番号:14-411)において、ウェスタンブロッティングにより日常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのHeLa酸抽出物ではジメチルヒストンH3を検出できましたが、リコンビナントヒストンH3では検出しませんでした。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。
推奨事項:受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。
IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。注記:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
HeLa全細胞ライセート、U2OS細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-441:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
UV-B promotes rapid nuclear translocation of the Arabidopsis UV-B specific signaling component UVR8 and activates its function in the nucleus.
Kaiserli, E; Jenkins, GI
Plant Cell null
Differential epigenetic regulation within an Arabidopsis retroposon family.
Rangwala, SH; Richards, EJ
Genetics null
ROR1/RPA2A, a putative replication protein A2, functions in epigenetic gene silencing and in regulation of meristem development in Arabidopsis.
Xia, R; Wang, J; Liu, C; Wang, Y; Wang, Y; Zhai, J; Liu, J; Hong, X; Cao, X; Zhu, JK; Gong, Z
Plant Cell null
Yu Wang et al.
EMBO reports, 8(1), 77-83 (2006-11-18)
TOUSLED-like kinases (TLKs) are highly conserved in plants and animals, but direct evidence linking TLKs and transcriptional gene silencing is lacking. We isolated two new alleles of TOUSLED (TSL). Mutations of TSL in ros1 reactivate the transcriptionally silent 35S-NPTII transgene
Polycomb-group proteins repress the floral activator AGL19 in the FLC-independent vernalization pathway.
Schonrock, N; Bouveret, R; Leroy, O; Borghi, L; Kohler, C; Gruissem, W; Hennig, L
Genes & Development null