Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
07-448
Sigma-Aldrich
抗モノメチルヒストンH3(Lys27)抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
H3K27me1, Histone H3 (mono methyl K27), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3K27me1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
monomethylation (Lys27)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
モノメチル化ヒストンH3(Lys27)、分子量17 kDaを認識します。
配列相同性に基づき、幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
エピトープ:Lys27
配列…ARmeKSA…を含むKLHコンジュゲート合成2X分岐ペプチド。meKはヒトヒストンH3の残基27のモノメチルリジンに相当。
アプリケーション
免疫細胞染色・ドットブロット:
独立した研究室によって報告されています(Kohlmaier, A., 2004、Perez-Burgos, L., 2004、Peters, A. H., 2003)。
抗モノメチルヒストンH3(Lys27)抗体は、Lysine 27でモノメチル化したヒストンH3を検出するウサギポリクローナル抗体です。 この精製Ab、別名:抗H3K27me1は、ドットブロッティング(DB)で特異性が検証され、論文審査のある専門誌で発表され、ICC、WB、ChIP、ChIP-seqでバリデーションされています。
研究のカテゴリ
エピジェネティクス・核内機能分子
研究のサブカテゴリ
ヒストン
品質
HeLa細胞由来の酸抽出タンパク質のウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.1~0.2 μg/mLで、HeLa細胞由来の酸抽出タンパク質中のモノメチル化ヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
精製プロテインA
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-448:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantitative mass spectrometry of histones H3.2 and H3.3 in Suz12-deficient mouse embryonic stem cells reveals distinct, dynamic post-translational modifications at Lys-27 and Lys-36.
Jung, HR; Pasini, D; Helin, K; Jensen, ON
Molecular and Cellular Proteomics null
The histone H3 Lys 27 demethylase JMJD3 regulates gene expression by impacting transcriptional elongation.
Chen, S; Ma, J; Wu, F; Xiong, LJ; Ma, H; Xu, W; Lv, R; Li, X; Villen, J; Gygi, SP; Liu, XS; Shi, Y
Genes & Development null
Pharmacologic disruption of Polycomb-repressive complex 2-mediated gene repression selectively induces apoptosis in cancer cells.
Tan, J; Yang, X; Zhuang, L; Jiang, X; Chen, W; Lee, PL; Karuturi, RK; Tan, PB; Liu, ET; Yu, Q
Genes & Development null
Pedro Crevillén et al.
Nature, 515(7528), 587-590 (2014-09-16)
The reprogramming of epigenetic states in gametes and embryos is essential for correct development in plants and mammals. In plants, the germ line arises from somatic tissues of the flower, necessitating the erasure of chromatin modifications that have accumulated at
Mathieu Lupien et al.
Cell, 132(6), 958-970 (2008-03-25)
Complex organisms require tissue-specific transcriptional programs, yet little is known about how these are established. The transcription factor FoxA1 is thought to contribute to gene regulation through its ability to act as a pioneer factor binding to nucleosomal DNA. Through