安全性情報
05-201
Sigma-Aldrich
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, CH11
別名:
APO-1 cell surface antigen, CD95 antigen, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, apoptosis antigen 1, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
CH11, monoclonal
application:
FACS
ICC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
326
製品名
抗Fas抗体(ヒト、活性)、クローンCH11, clone CH11, Upstate®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CH11, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FAS(355)
詳細
Fas/APO-1/CD95(36 kDa)は、膜貫通受容体のファミリーである腫瘍壊死因子(TNF)受容体スーパーファミリーのメンバーです。Fasは、アポトーシス細胞死の重要なメディエーターであることと、炎症に関与することが分かっています。Fasリガンド(Fas-L)の結合は、標的細胞膜内のFasの三量化を誘導します。Fasの活性化は、Fasのデスドメインと、デスドメインを持つFas関連タンパク質(FADD)との間の相互作用を介してFADDの動員を引き起こします。プロカスパーゼ8は、FADDのデスエフェクタードメイン(DED)とプロカスパーゼ8との間の相互作用を介してFas-結合FADDと結合し、カスパーゼ8の活性化をもたらします。活性化したカスパーゼ8は、他のプロカスパーゼを切断(活性化)し、最終的にアポトーシスにつながるカスパーゼカスケードを実質的に開始します。カスパーゼは核ラミンを切断し、核を崩壊させてその正常構造を失わせます。Fas-誘導アポトーシスは、FLICE阻害タンパク質(FLIP)、Bcl-2、またはサイトカイン反応修飾物質A(CrmA)のいずれかにより、いくつかのステージで効果的に阻止することができます。
生物活性
この抗体は、Fasを発現するヒト細胞で細胞溶解活性を示します。ヒトFasをコードしているcDNAでトランスフェクトされたマウスWR19L細胞およびL929細胞は、この抗体に反応してアポトーシスを起こします。
特異性
この抗体はTNFを認識せず、マウスFasと交差反応しません。 Fasリガンドは、ヒト、マウスおよびラット系でアポトーシスを誘導します。
この抗体は、骨髄性細胞、Tリンパ芽球様細胞、および2倍体線維芽細胞を含むさまざまなヒト細胞で発現する、ヒト細胞表面抗原Fas、Mr 43 kDaを認識します。
免疫原
FS-7(ヒト2倍体線維芽細胞株)。 クローンCH-11。
アプリケーション
この抗Fas抗体(ヒト、活性)、クローンCH11を用いたFasの検出は、フローサイトメトリー(FC)、免疫細胞染色(IC)およびウェスタンブロッティング(WB)への使用が公表およびバリデーションされています。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 μg/mLを使用、Raji細胞ライセートでFasを検出しました。
免疫細胞染色:
5~10 μg/mLを使用、4%ホルマリン/2% 酢酸で固定したHeLa細胞でFasを検出しました。
フローサイトメトリー:
独立した研究所において20 μg/mLの抗Fas、クローンCH11を使用してテストしています(Yonehara, S., 1989; Kobayashi, N., 1990)。
研究カテゴリー
アポトーシスおよび癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
通常はFasを発現するヒト細胞で細胞溶解活性を示すことにより評価されます。ヒトFasをコードしているcDNAでトランスフェクトされたマウスWR19L細胞およびL929細胞は、この抗体に反応してアポトーシスを起こします。
アポトーシスアッセイ分析:
15~20 µg/mLのこの抗体は、処理後24時間の時点でヒトJurkat細胞のアポトーシスを83%の死亡率で最大限に誘導できます。
ターゲットの説明
43 kDa
物理的形状
PBS(pH 7.2)と50%グリセロール含有するバッファー中の精製マウスモノクローナルIgM抗体で、 -20ºCの液体です。
イムノアフィニティークロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
ヒト肝腫瘍、ヒト乳房腫瘍またはJurkat全細胞ライセート、Raji細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-201:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Wright et al.
The Journal of biological chemistry, 274(24), 17193-17201 (1999-06-08)
A combination of the pro-inflammatory cytokines interleukin (IL)-1alpha, interferon (IFN)-gamma, and tumor necrosis factor (TNF)-alpha induces nitric oxide synthase mRNA expression and nitric oxide (NO) generation in the human colon carcinoma cell line HT-29. This can be inhibited by pretreatment
Considering Fas ligand as a target for therapy.
Linkermann, Andreas, et al.
Expert Opinion on Therapeutic Targets, 9, 119-134 (2005)
J B Mannick et al.
Science (New York, N.Y.), 284(5414), 651-654 (1999-04-24)
Only a few intracellular S-nitrosylated proteins have been identified, and it is unknown if protein S-nitrosylation/denitrosylation is a component of signal transduction cascades. Caspase-3 zymogens were found to be S-nitrosylated on their catalytic-site cysteine in unstimulated human cell lines and
A L Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 274(49), 34924-34931 (1999-11-27)
A p53-derived C-terminal peptide induced rapid apoptosis in breast cancer cell lines carrying endogenous p53 mutations or overexpressed wild-type (wt) p53 but was not toxic to nonmalignant human cell lines containing wt p53. Apoptosis occurred through a Fas/APO-1 signaling pathway
M MacFarlane et al.
The Journal of cell biology, 148(6), 1239-1254 (2000-03-22)
Tumor necrosis factor-related apoptosis- inducing ligand (TRAIL) -induced apoptosis, in transformed human breast epithelial MCF-7 cells, resulted in a time-dependent activation of the initiator caspases-8 and -9 and the effector caspase-7. Cleavage of caspase-8 and its preferred substrate, Bid, preceded
資料
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
プロトコル
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
フローサイトメトリーのプロトコルの主なステップを理解して、今後のフローサイトメトリー実験を容易に行えるようにしましょう。