Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
05-644
Sigma-Aldrich
Anti-CAR Antibody, clone RmcB
clone RmcB, Upstate®, from mouse
別名:
46 kD coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) protein, CVB3 binding protein, CVB3-binding protein, Coxsackievirus B-adenovirus receptor, coxsackie virus B receptor, coxsackie virus and adenovirus receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
RmcB, monoclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
human, rat, mouse
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
51
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RmcB, monoclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CXADR(1525)
詳細
コクサッキーウイルス・アデノウイルス受容体(CAR)は、コックサッキーBウイルスと多数のアデノウイルスによる細胞付着と感染を媒介します。また、CARは、同型細胞間相互作用も媒介します。極性上皮細胞では、CARは、タイトジャンクションと密接に結合しており、そこで溶質や巨大分子の傍細胞流動に対するバリアに寄与します。CARの生物学的役割はまだ明らかになっていませんが、新たな証拠により、胚発生の間や細胞増殖の制御において機能する可能性があることが示唆されています。′
特異性
CARを分子量約46 kDaの位置で認識します。
免疫原
天然ヒトコクサッキーウイルス・アデノウイルス受容体タンパク質。
アプリケーション
免疫細胞染色:
1-2 μg/mLで使用、HeLa細胞およびhCARトランスフェクトしたCHO細胞においてCARに対する陽性染色が確認されますが、4% paraformaldehydeで固定し、0.2% Triton-Xで透過処理したトランスフェクトしていないCHO細胞では見られません。
抗CAR抗体、クローンRmcBは、CARのレベルを検出します。IC、WBでの使用が発表され、検証されています。&&&
品質
マウス小腸ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 µgのマウス小腸ライセートにおいてCarを検出できます。
ターゲットの説明
約46 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製マウスモノクローナルIgG1、0.15M NaCl、0.05% Sodium Azide含有0.1M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-644:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Estrella Lopez-Gordo et al.
Journal of virology, 91(12) (2017-04-07)
Human adenoviral serotype 5 (HAdV-5) vectors have predominantly hepatic tropism when delivered intravascularly, resulting in immune activation and toxicity. Coagulation factor X (FX) binding to HAdV-5 mediates liver transduction and provides protection from virion neutralization in mice. FX is dispensable
Adenovirus-induced thrombocytopenia: the role of von Willebrand factor and P-selectin in mediating accelerated platelet clearance.
Othman, M; Labelle, A; Mazzetti, I; Elbatarny, HS; Lillicrap, D
Blood null
A monoclonal antibody specific for the cellular receptor for the group B coxsackieviruses.
Hsu KH, Lonberg-Holm K, Alstein B, Crowell RL.
Journal of virology, 62, 1647-1652 (1988)
Y Watanabe et al.
Cancer gene therapy, 19(11), 767-772 (2012-09-08)
Replication-selective oncolytic viruses are being developed for human cancer therapy. We previously developed an attenuated adenovirus (OBP-301, Telomelysin), in which the human telomerase reverse transcriptase promoter element drives expression of E1A and E1B genes linked with an internal ribosome entry
William C Adams et al.
The Journal of general virology, 90(Pt 7), 1600-1610 (2009-03-14)
The coxsackievirus-adenovirus receptor (CAR) is the described primary receptor for adenovirus serotype 5 (Ad5), a common human pathogen that has been exploited as a viral vector for gene therapy and vaccination. This study showed that monocytes and dendritic cells (DCs)