安全性情報
05-928
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH3抗体、CT、pan、クローンA3S、ウサギモノクローナル
clone A3S, Upstate®, from rabbit
別名:
H3, Histone H3, H3 histone, family 3A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
A3S, monoclonal
application:
ChIP
WB
化学種の反応性:
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
テクニック:
ChIP: suitable
western blot: suitable
citations:
162
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A3S, monoclonal
化学種の反応性
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H3F3B(3021)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関与しています。
特異性
ヒストンH3、Mr 17 kDaを認識します
配列相同性から、幅広い動物種交差反応性が予測されます。
免疫原
ヒトヒストンH3のC末端に相当するKLH結合、合成ペプチド。
アプリケーション
クロマチン免疫沈降:
2 μg/mLの本抗体は、野生型酵母ライセート由来のヒストンH3と結合したクロマチンを免疫沈降できます。
抗ヒストンH3抗体、CT、pan、クローンA3S(ウサギモノクローナル抗体)を用いたヒストンH3としても知られるヒストンH3の検出が、ChIP、WBでバリデーションされています。
品質
通常はウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:2,000~1:20,000で使用、未処理、酪酸ナトリウム処理済み、またはコルセミド処理済みのHeLa細胞に由来する酸抽出タンパク質において、修飾に依存せずにヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
バッファー中の精製ウサギモノクローナルIgG抗体、0.175 M塩化ナトリウムと0.07%アジ化ナトリウムおよび30%グリセロールを含有する0.014 Mリン酸緩衝液(pH 7.6)に溶解。
フォーマット:精製
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:
25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。注:-20°C未満の冷凍庫温度にばらつきがあると、グリセロールを含む水溶液が保管中に凍結するおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞、HeLa核抽出物、または酸抽出HeLa細胞に由来する酸抽出タンパク質。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
05-928:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Soraya Bravo et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 21(7), 1403-1412 (2013-05-29)
Cancer development involves changes driven by the epigenetic machinery, including nucleosome positioning. Recently, the concept that adenoviral replication may be driven by tumor specific promoters (TSPs) gained support, and several conditionally replicative adenoviruses (CRAd) exhibited therapeutic efficacy in clinical trials.
Renata Picciani et al.
Molecular vision, 14, 871-877 (2008-05-21)
We present a novel and simple enrichment strategy to capture trabecular meshwork (TM) protease proteome. The method relies on fractionation of TM tissue into cytosolic and nuclear extracts and subsequent affinity enrichment of proteases on peptide inhibitors. A large repertoire
Vijay S Thakur et al.
Carcinogenesis, 33(2), 377-384 (2011-11-25)
Green tea polyphenols (GTPs) reactivate epigenetically silenced genes in cancer cells and trigger cell cycle arrest and apoptosis; however, the mechanisms whereby these effects occur are not well understood. We investigated the molecular mechanisms underlying the antiproliferative effects of GTP
Epichromatin is conserved in Toxoplasma gondii and labels the exterior parasite chromatin throughout the cell cycle.
Vanagas, L; Dalmasso, MC; Dubremetz, JF; Portiansky, EL; Olins, DE; Angel, SO
Parasitoloty null
Claudio D'Addario et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(3), 1069-1075 (2010-11-26)
Ethanol alters neural activity through interaction with multiple neurotransmitters and neuromodulators. The endogenous opioid system seems to play a key role, since the opioid receptor antagonist naltrexone (ReVia®) attenuates craving for alcohol. We recently reported that ethanol and acetaldehyde, the