安全性情報
06-288
Sigma-Aldrich
抗Nck抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-NCK, Anti-nck-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCK1(4690)
特異性
Nck
免疫原
ヒトNckアミノ酸配列1から254に相当する、E. coliで作製した精製GST融合タンパク質
アプリケーション
この抗Nck抗体を用いたNckの検出は、IP、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
細胞骨格シグナル伝達
品質
ヒトA431癌細胞、マウス3T3/A31線維芽細胞、またはラットL6骨格線維芽細胞のイムノブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
47kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含む0.1M Tris-グリシン、pH 7.4、0.15M NaCl
フォーマット:精製
プロテインGクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで2年間
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。 2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して 調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-288:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stanley S Stylli et al.
Journal of cell science, 122(Pt 15), 2727-2740 (2009-07-15)
Invadopodia are actin-based projections enriched with proteases, which invasive cancer cells use to degrade the extracellular matrix (ECM). The Phox homology (PX)-Src homology (SH)3 domain adaptor protein Tks5 (also known as SH3PXD2A) cooperates with Src tyrosine kinase to promote invadopodia
P Lock et al.
The Journal of biological chemistry, 274(32), 22775-22784 (1999-07-31)
A murine embryonic cDNA library was screened for potential substrates of the Src family kinase, Lyn, using a phosphorylation-screening strategy. One cDNA that we identified encodes Dok-related protein (DokR), a protein with homology to p62(dok) (Dok), and members of the
Kazuya Mizuno et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169(2), 778-786 (2002-07-05)
Src homology region 2 domain-containing phosphatase 1 (SHP-1) is a key mediator in lymphocyte differentiation, proliferation, and activation. We previously showed that B cell linker protein (BLNK) is a physiological substrate of SHP-1 and that B cell receptor (BCR)-induced activation
Lorena A Puto et al.
The Journal of biological chemistry, 278(11), 9388-9393 (2003-01-11)
A variety of intracellular signaling pathways are linked to cell surface receptor signaling through their recruitment by Src homology 2 (SH2)/SH3-containing adapter molecules. p21-activated kinase 1 (PAK1) is an effector of Rac/Cdc42 GTPases that has been implicated in the regulation
Xiaodong Li et al.
The Journal of biological chemistry, 277(40), 37788-37797 (2002-08-01)
Netrins are a family of secreted proteins that guide the migration of cells and axonal growth cones during development. DCC (deleted in colorectal cancer) is a receptor for netrin-1 implicated in mediating these responses. Here, we show that DCC interacts