化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAK1(578)
詳細
BakまたはBcl2相同アンタゴニストは、Bcl2ファミリータンパク質のメンバーです。Bcl-2関連タンパク質は、ホモ二量体およびヘテロ二量体の形成を介して相互作用します。アポトーシス刺激に対する細胞の感受性は、さまざまなBcl2ファミリータンパク質の相対的比率によって制御されると考えられています。Bakは、増殖因子を欠乏させたマウスのリンパ系、神経系、および線維芽細胞株において、アポトーシスの速度を促進することが示されています。このタンパク質はミトコンドリアに局在し、アポトーシスを誘導する働きをします。ミトコンドリアの電位依存性陰イオンチャネルと相互作用して開口を促進します。それによって膜電位が低下し、チトクロームcが放出されます。Bakは、細胞ストレスへの曝露後に腫瘍抑制因子P53とも相互作用します。
特異性
Bakに特異的、 MWは約28 kDa。
免疫原
KLHとのコンジュゲーションのためにC末端にシステイン残基を付加した、ヒトBakのアミノ酸残基23-38に相当する合成ペプチド(SEEQVAQQDTEEVFRSC)
エピトープ:N末端
アプリケーション
この抗Bak抗体、NTを用いたBakの検出は、IC、IH、IP、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色(パラフィン):
5 μg/mLで使用、パラフィン包埋ラット腎臓組織のBakを検出できます。
免疫沈降:
4 μgの前回のロットは、500 μgのマウス3T3細胞ライセートからBakを免疫沈降させました。
5 μg/mLで使用、パラフィン包埋ラット腎臓組織のBakを検出できます。
免疫沈降:
4 μgの前回のロットは、500 μgのマウス3T3細胞ライセートからBakを免疫沈降させました。
研究カテゴリー
アポトーシス・癌
アポトーシス・癌
研究サブカテゴリー
BCL2・その阻害
BCL2・その阻害
品質
HEK293 ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 µgのHEK293ライセート中のBakを検出できます。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 µgのHEK293ライセート中のBakを検出できます。
ターゲットの説明
28 kDa
関連事項
代替品:04-433
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含む保存バッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体。凍結した液体。
フォーマット:精製
プロテインA精製
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-536:
試験成績書(COA)
PloS one, 8(4), e60685-e60685 (2013-04-12)
Paclitaxel (Taxol)-induced cell death requires the intrinsic cell death pathway, but the specific participants and the precise mechanisms are poorly understood. Previous studies indicate that a BH3-only protein BIM (BCL-2 Interacting Mediator of cell death) plays a role in paclitaxel-induced
Molecular regulation of DNA damage-induced apoptosis in neurons of cerebral cortex.
Cerebral Cortex (1991)
Biochemical pharmacology, 79(12), 1746-1758 (2010-03-02)
Bcl-2 family proteins are key regulators of the intrinsic apoptotic pathway, either facilitating (Bax, Bak, BH3-only) or inhibiting (Bcl-2, Bcl-x(L), Mcl-1, A1) mitochondrial release of apoptogenic factors. The role of caspases in this process is a matter of controversy. We
Bim is the key mediator of glucocorticoid-induced apoptosis and of its potentiation by rapamycin in human myeloma cells.
Biochimica et Biophysica Acta null
Journal of cell science, 129(11), 2213-2223 (2016-04-15)
The pro-apoptotic multidomain Bcl-2 proteins Bax and Bak (also known as BAK1) are considered the gatekeepers of the intrinsic pathway of apoptosis by triggering the mitochondrial release of cytochrome c The role of the third Bax- and Bak-homologous multidomain protein