Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
06-543
Sigma-Aldrich
抗FAK抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
FADK 1, PTK2 protein tyrosine kinase 2, Protein-tyrosine kinase 2, focal adhesion kinase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, hamster, mouse, rat
以下との反応禁止
avian
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTK2(5747)
詳細
接着斑キナーゼ(FAK)は、Srcの基質として発見された非受容体型チロシンキナーゼであり、インテグリンシグナル伝達の重要な要素です。FAKは細胞拡散、分化、遊走、細胞死、および細胞周期のG1期からS期への移行促進において、中心的な役割を果たしています。FAKの制御では、複数のチロシンおよびセリン残基のリン酸化が行われます。チロシンのリン酸化には通常、正の調節および増殖促進が関連していますが、細胞が有糸分裂(細胞周期のM期)を開始する際には、これらの部位の脱リン酸化が起きます。対照的に、セリンリン酸化は、細胞が有糸分裂を開始する時は高いままであるか増加し、接着斑の分離に何らかの役割を果たしている可能性があります。FAKおよびそのリン酸化状態は、癌の転移および腫瘍細胞の生存と接着非依存性増殖に関連しています。また、最近のエビデンスで、ヒト癌細胞におけるFAK活性の増加が侵襲性増加と関連していることが示されています。腫瘍形成と進行に中心的な役割を果たしていることから、FAKが治療介入における魅力的な標的であることが示唆されています。
免疫原
ヒトFAKの残基748~1053を含むpGEX由来融合タンパク質
アプリケーション
免疫細胞染色:10 μg/mLの前回のロットは、3.7%ホルムアルデヒドで固定したRef 52細胞中のFakの免疫染色陽性でした。
免疫沈降:4 μgの前回のロットは、500 μgのマウス3T3/A31 RIPAライセートからFAKを免疫沈降させました。
抗FAK抗体は、FAKの検出において、WB、IP、ICでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
細胞骨格シグナル伝達
品質
マウス3T3/A31由来のRIPAライセートまたはヒトA431 RIPA細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5~2 μg/mLで使用、マウス3T3/A31由来のRIPAライセートおよびヒトA431 RIPA細胞ライセート中のFAKを検出できます。
ターゲットの説明
125 kDa
関連事項
代替品:04-591
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製
保存バッファー(0.1 M Tris-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウム)を含むバッファー中の精製ウサギポリクローナルIgG-20°Cで保存してください。
保管および安定性
受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 μL/ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-543:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Focal adhesion kinase-dependent regulation of adhesive forces involves vinculin recruitment to focal adhesions.
David W Dumbauld,Kristin E Michael,Steven K Hanks,Andres J Garcia
Biology of the Cell null
c-Yes regulates cell adhesion at the blood-testis barrier and the apical ectoplasmic specialization in the seminiferous epithelium of rat testes.
Xiang Xiao,Dolores D Mruk,Will M Lee,C Yan Cheng
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Focal adhesion kinase modulates radial glia-dependent neuronal migration through connexin-26.
Valiente, M; Ciceri, G; Rico, B; Marin, O
The Journal of Neuroscience null
J Grossmann et al.
Gastroenterology, 120(1), 79-88 (2001-02-24)
Purified intestinal epithelial cells die of detachment-induced apoptosis due to loss of cell anchorage during isolation. Anchorage-dependent cells form focal adhesions, sites of enhanced cell-matrix attachment that confer survival signals. Focal adhesion kinase (FAK), a component of the focal adhesion
Joel B Heim et al.
PloS one, 13(7), e0200558-e0200558 (2018-07-13)
Focal adhesion kinase (FAK) is an intensely studied non-receptor tyrosine kinase with roles in cancer and other common human diseases. Despite the large interest in FAK, the in vivo contribution of FAK auto-phosphorylation site tyrosine (Y) 397 to FAK function