安全性情報
06-944
Sigma-Aldrich
抗TPOR/c-Mpl抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-C-MPL, Anti-MPLV, Anti-THCYT2, Anti-THPOR, Anti-TPOR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MPL(4352)
mouse ... Mpl(17480)
特異性
グリコシル化および非グリコシル化のTPO受容体/c-Mpl
免疫原
ヒトTPO(トロンボポエチン)受容体のアミノ酸615-628(C-ANHSYLPLSYWQQP)に相当するKLH結合合成ペプチド。
アプリケーション
抗TPOR/c-Mpl抗体は、TPOR/c-Mplに対する抗体で、IP、WB、IHにおいて使用できます。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
成長因子および受容体
品質
DAMI細胞由来RIPAライセートのイムノブロッティングによりルーチン評価済み
ターゲットの説明
算出値:68.5 kDa。
物理的形状
グリセロールを30%まで添加する前の0.15 M塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン(pH 7.4)
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-944:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Norma E Fox et al.
Experimental hematology, 37(4), 495-503 (2009-03-24)
To genetically and functionally characterize mutations of c-Mpl that lead to thrombocytopenia in a child with congenital amegakaryocytic thrombocytopenia. We identified two c-Mpl mutations in a child with clinical features of congenital amegakaryocytic thrombocytopenia, one a previously described mutation in
Reiji Nozaki et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 43(6), 610-620 (2012-11-20)
Liver cirrhosis (LC) is the end stage of chronic liver disease. No definitive pharmacological treatment is currently available. We previously reported that thrombopoietin (TPO) promoted liver regeneration and improved liver cirrhosis by increasing platelet count. TPO is therefore considered to
A R Moliterno et al.
Blood, 94(8), 2555-2561 (1999-10-09)
Recently, we demonstrated a marked reduction in the expression of the thrombopoietin receptor, Mpl, in polycythemia vera (PV) platelets and megakaryocytes using an antiserum against the Mpl extracellular domain. To further examine this abnormality, we raised an antibody to the
Cédric Cleyrat et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 15(9), 961-982 (2014-06-17)
Myeloproliferative neoplasms (MPNs) are often characterized by JAK2 or calreticulin (CALR) mutations, indicating aberrant trafficking in pathogenesis. This study focuses on Mpl trafficking and Jak2 association using two model systems: human erythroleukemia cells (HEL; JAK2V617F) and K562 myeloid leukemia cells
Melanie Märklin et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(21), 12491-12503 (2020-09-22)
Thrombocyte formation from megakaryocyte and their progenitor cells is tightly regulated by thrombopoietin (TPO) and its receptor c-MPL, thereby maintaining physiological functionality and numbers of circulating platelets. In patients, dysfunction of this regulation could cause thrombocytopenia or myeloproliferative syndromes. Since