07-1217
Anti-PP1β Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Serine/threonine-protein phosphatase PP1-beta catalytic subunit, Protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta, Protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform, Protein phosphatase 1-beta, Protein phosphatase 1-delta
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
bovine, mouse, human, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP1CB(5500)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
キナーゼ及びホスファターゼ
Immunohistochemistry(paraffin):
Optimal Staining of PP1beta Polyclonal Antibody: Human Testis PP1beta staining in normal human testis, tissue pretreated with citrate buffer, pH 6.0. A previous lot of this antibody was diluted to 1:100, using IHC-Select detection with HRP-DAB.
品質
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-1beta on 10 μg of HeLa lysates.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HeLa Cell Lysate
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1217:
試験成績書(COA)