精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer155)
遺伝子情報
human ... BAD(572)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated phospho BAD (Ser155) in 0.5 mg of Forskolin treated PC12 cell lysate.
品質
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho BAD (Ser155) in 10 µg of Forskolin treated PC12 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC467:
試験成績書(COA)