安全性情報
07-1234
Sigma-Aldrich
抗Notch 2抗体、NT
serum, from rabbit
別名:
Neurogenic locus notch homolog protein 2 precursor, Notch (Drosophila) homolog, Notch 2, Notch homolog 2 (Drosophila)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (14/15 immuongen sequence homology)
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... NOTCH2(4853)
詳細
Notchは、一回膜貫通型受容体タンパク質のファミリーです。不活性型として小胞体内で合成され、RQRR配列が認識された後、トランスゴルジネットワーク内でフーリン様転換酵素(S1切断)によって細胞外部位でタンパク分解的に切断されてから、ヘテロ二量体として細胞膜に到達し、活性化されたリガンドに接近できる形態になります。 Notchファミリーは4つのメンバー(1~4)から成り、リガンドとしてはDeltaおよびJaggedファミリーのリガンドがあります。 これらのリガンドはNotchをタンパク質分解させ、細胞内ドメインを遊離させます。 切断によってC末端フラグメントN(TN)とN末端フラグメントN(EC)が生じます。リガンドが結合すると、TNF-アルファ変換酵素(TACE)によって切断され(S2切断)、Notch extracellular truncation(NEXT)と呼ばれる膜結合型中間フラグメントが生じます。その後、この断片は、プレセニリン依存性ガンマセクレターゼによってgly1743とval1744の間で切断され(S3切断)、細胞内ドメイン(NICD)を膜から放出します。このドメインは核に移行し、DNA結合タンパク質CSLに結合することによって転写イベントを開始します。Notchファミリーメンバーは、細胞分化と発生に関与します。
特異性
Notch 2、切断されたN末端。このエピトープは、ガンマセクレターゼによる切断後にのみ露出し、非切断型では接近できません。
その他の種は試験していません。
免疫原
エピトープ:切断されたN末端
切断されたN細胞内ドメイン(NICD)ヒトNotch 2のN末端配列由来の合成ペプチド。
アプリケーション
ELISA:
前回のロットの1:30,000-1:90,000希釈を、ペプチド免疫原に対する標準サンドイッチELISAアッセイに使用しました。
最適ワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
免疫組織染色(パラフィン):
前回のロットの代表的なテスト。
NOTCH-2ポリクローナル抗体の最適な染色:扁平上皮癌
抗Notch 2抗体、N末端は、Notch 2の濃度を検出し、ELISA、WB、IH(P)での使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
転写因子
品質
NIH/3T3ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:500で使用、10 μgのNIH/3T3ライセート中の切断されたNOTCH2を検出できます。
ターゲットの説明
約72 kDa
関連事項
代替品:PART AB5713
物理的形状
0.15 M NaClおよび0.1%アジ化ナトリウム入りの0.02 Mリン酸カリウムバッファーを含むバッファー中のウサギポリクローナルIgG血清
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から6か月間、-20°Cで安定です。 凍結融解を繰り返さないでください。
取り扱いの推奨事項: 最初に解凍するときは、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
NIH/3T3細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1234:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Lee et al.
NPJ Regenerative medicine, 6(1), 29-29 (2021-05-30)
Adult bone regeneration is orchestrated by the precise actions of osteoprogenitor cells (OPCs). However, the mechanisms by which OPC proliferation and differentiation are linked and thereby regulated are yet to be defined. Here, we present evidence that during intramembranous bone
Notch signaling components are upregulated during both endochondral and intramembranous bone regeneration.
Dishowitz, MI; Terkhorn, SP; Bostic, SA; Hankenson, KD
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society null
Mariya T Sweetwyne et al.
Diabetes, 64(12), 4099-4111 (2015-08-22)
Notch pathway activation in podocytes has been shown to play an important role in diabetic kidney disease (DKD) development; however, the receptors and ligands involved in the process have not been identified. Here, we report that conditional deletion of Notch1
Nikhlesh K Singh et al.
EBioMedicine, 2(11), 1767-1784 (2016-02-13)
Retinal neovascularization is the most common cause of moderate to severe vision loss in all age groups. Despite the use of anti-VEGFA therapies, this complication continues to cause blindness, suggesting a role for additional molecules in retinal neovascularization. Besides VEGFA
Eriko Tanaka et al.
Nature communications, 5, 3296-3296 (2014-02-15)
Activation of Notch1 and Notch2 has been recently implicated in human glomerular diseases. Here we show that Notch2 prevents podocyte loss and nephrosis. Administration of a Notch2 agonistic monoclonal antibody ameliorates proteinuria and glomerulosclerosis in a mouse model of nephrosis