精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
pig, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr68)
遺伝子情報
human ... STAT3(6774)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
細胞シグナル伝達
転写因子
品質
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected STAT3 on 10 µg of PMA treated and untreated MOLT4 cell lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
PMA treated and untreated MOLT4 cell lysates
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1347:
試験成績書(COA)