07-478
Anti-SNF2β/BRG1 Antibody
serum, Upstate®
別名:
Probable global transcription activator SNF2L4, ATP-dependent helicase SMARCA4, SNF2-beta, BRG-1, Mitotic growth and transcription activator, Brahma protein homolog 1, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A m
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMARCA4(6597)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
細胞周期、DNA複製及び修復
転写因子
品質
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected SNF2B/BRG1 in 10 µg of HELA NE cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-478-25UL:
07-478-100UL:
07-478:
試験成績書(COA)