精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr451)
遺伝子情報
human ... EIF2AK2(5610)
mouse ... Eif2Ak2(19106)
特異性
リン酸化PKR (Thr451)を認識します。
免疫原
ヒトphospho-PKR (Thr451)を有するアミノ酸領域に相当するペプチド。
アプリケーション
この抗リン酸化PKR(Thr451)抗体は、phospho-PKR (Thr451)の検出に関して、WBでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
細胞骨格シグナル伝達
細胞骨格シグナル伝達
品質
イムノブロッティングにより日常的に評価済み。
ターゲットの説明
68 kDa
物理的形状
100 µLのアフィニティー精製ウサギポリクローナルIgG、1.0 mg/mL BSA、0.05% sodium azide、50% glycerol含有ダルベッコPBSに溶解。’
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。注記:冷凍庫の温度が-20°C未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。注記:冷凍庫の温度が-20°C未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-886:
試験成績書(COA)
European journal of immunology, 46(2), 455-463 (2015-11-18)
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) produced by epithelial cells acts on dendritic cells (DCs) to drive differentiation of TH 2-cells, and is therefore important in allergic disease pathogenesis. However, DCs themselves make significant amounts of TSLP in response to microbial products
Molecular and cellular biology, 18(4), 2282-2297 (1998-04-07)
The human double-stranded RNA-dependent protein kinase (PKR) is an important component of the interferon response to virus infection. The activation of PKR is accompanied by autophosphorylation at multiple sites, including one in the N-terminal regulatory region (Thr-258) that is required
Viruses, 13(9) (2021-09-29)
Oncolytic virus (OV) as a promising therapeutic agent can selectively infect and kill tumor cells with naturally inherited or engineered properties. Considering the limitations of OVs monotherapy, combination therapy has been widely explored. MEK inhibitor (MEKi) Trametinib is an FDA-approved
PLoS pathogens, 16(6), e1008291-e1008291 (2020-06-02)
The protozoan parasite Leishmania donovani (L. donovani) causes visceral leishmaniasis, a chronic infection which is fatal when untreated. Herein, we investigated whether in addition to altering transcription, L. donovani modulates host mRNA translation to establish a successful infection. Polysome-profiling revealed
Science signaling, 9(415), ra18-ra18 (2016-02-18)
ONC201 (also called TIC10) is a small molecule that inactivates the cell proliferation- and cell survival-promoting kinases Akt and ERK and induces cell death through the proapoptotic protein TRAIL. ONC201 is currently in early-phase clinical testing for various malignancies. We