安全性情報
1.00034
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrabromoethane
1,1,2,2-Tetrabromoethane. CAS 79-27-6, chemical formula Br₂CHCHBr₂.
別名:
1,1,2,2-Tetrabromoethane, TBE, Muthmanns liquid, Acetylene tetrabromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2Br4
CAS番号:
分子量:
345.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
201-191-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.03-0.13 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
335 °C
有効性
5250 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
239 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-1 °C
密度
2.96 g/cm3 at 25 °C
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI Key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Tetrabromoethane as ς-Hole Donor toward Bromide Ligands: Halogen Bonding between C2H2Br4 and Bromide Dialkylcyanamide Platinum(II) Complexes: The study investigates XBs with 1,1,2,2-tetrabromoethane as XB donor in the formation of 1:1 complex of C2H2Br4 and bromide dialkylcyanamide Platinum(II) (AM Cheranyova, DM Ivanov, 2021).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.950 - 2.970
Water (K. F.): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2