安全性情報
1.00684
Supelco
Sulfanilic acid
for elemental analysis
別名:
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO3S
CAS番号:
分子量:
173.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-482-5
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
solid
自己発火温度
>400 °C
有効性
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
溶解性
10 g/L
密度
1.485 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
620 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI Key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
詳細
(元素分析用標準品)分析用
アプリケーション
Sulfanilic acid standard for elemental analysis for analysis. CAS 121-57-3, EC Number 204-482-5, chemical formula NH₂C₆H₄SO₃H.
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum)conformsC content (mean value fivefold determination)41.3 - 41.8 %H content (mean value fivefold determination)3.9 - 4.3 %N-content (mean value fivefold determination)7.7 - 8.3 %O content (mean value fivefold determination)27.5 - 28.5 %S content (mean value fivefold determination)18.2 - 18.8 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %Suitable for determination of C,H,N,O,S
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1