Merck
1.02832
Supelco
シクロヘキサン
EMPLURA®
別名:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-806-2
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
80.7 °C (lit.)
蒸気圧:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
2.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
不純物
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Water
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
動粘度
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
転移温度
flash point -18 °C
溶解性
0.05 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Cyclohexane can be used as a solvent:
  • To study thermal degradation of low-density polyethylene (LDPE) wastes.
  • In the enantioselective reductive alkylation reaction in the presence of Ir-ferrocenyl diphosphine as a catalyst.
  • To synthesize hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) via anionic polymerization of butadiene in the presence of an initiator.
  • In the enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate to R(+)ethyl lactate in the presence of Pt/zeolite catalyst.
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.05 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1028322500:
1028320501:
1028322501:
IN2RCMC102832:
1028320521:
1028321000:
1028326190:
1028329190:
1028329027:
1028329221:
1028329999:
1028326025:
1028322521:
1028320000:
1028328888:
1028326024:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Use of cyclohexane as solvent in thermal degradation of low density polyethylene wastes
Karaduman A, et al.
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 41(4) (2002)
Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate: Long-term performance of chirally modified Pt/zeolite catalysts
Bohmer U, et al.
Catalysis Today, 60(3-4) (2000)
Synthesis of hydroxyl-terminated polybutadiene possessing high content of 1, 4-units via anionic polymerization
Chen Ji-ming, et al.
Chinese Journal of Polymer Science, 28(5) (2010)
Iridium ferrocenyl diphosphine catalyzed enantioselective reductive alkylation of a hindered aniline
Blaser H-U, et al.
Synlett, 1999(1) (1999)