認証
BP
JPE
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
形状
solid
品質
E 261
pH
7.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
292 °C
密度
1.57 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1048205000:
MX11048201000:
1048209013:
1048209050:
1048200000:
1048209025:
1048209999:
1048205000BWT:
1048208889:
1048209050BWT:
1048201000:
試験成績書(COA)