Merck
1.05341
Supelco
Devarda′s alloy
for analysis EMSURE®
別名:
Devarda′s alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.21
フォーム:
powder
品質水準
製品種目
EMSURE®
フォーム
powder
bp
906 °C/1013 hPa
mp
490-560 °C
密度
5.79 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
2080 kg/m3
微量陽イオン
N: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Zn].[Cu].[Al]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI Key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Devarda′s alloy is an alloy of aluminium (44% – 46%), copper (49% – 51%), and zinc (4% – 6%). It is used as a reducing agent for the analysis of nitrite and nitrates. Devarda′s alloy EMSURE® grade product) is optimized for regulated analyses and highly demanding lab applications. This reagent is ideal for demanding analytical procedures that need low detection limits and maximum sensitivity.
特徴および利点
  • Streamlined lab work    
  • Time and cost savings     
  • Superior comparability of results      
  • Certainty during product use      
  • Accuracy regarding impurities      
  • Confidence in analysis and production
関連事項
Replaces: DX0125-2; DX0125
アナリシスノート
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3