Merck
1.07462
Supelco
Pyridine
EMPLURA®
別名:
Pyridine, Azine, Azabenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N
CAS番号:
分子量:
79.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
EC Index Number:
203-809-9
NACRES:
NB.21
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
115 °C/1013 hPa
蒸気圧:
26.7 hPa ( 25 °C)
蒸気圧
26.7 hPa ( 25 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
482 °C
有効性
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
不純物
≤0.1% Water
蒸発残留物質
≤0.01%
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
転移温度
flash point 17 °C
溶解性
soluble 1000 g/L
密度
0.982 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Pyridine EMPLURA® grade product) is a heterocyclic compound that is used as a solvent for basic lab work and production applications. It offers adequate specifications with the most common parameters and is available in small pack sizes as well as in bulk quantities.
アプリケーション
  • Stripping voltammetric determination of pyridine-2-aldoxime methochloride at the iron(III) doped zeolite modified glassy carbon electrode.: Demonstrates the use of pyridine-based compounds for enhancing the electrochemical detection of chemical agents, showcasing its application in toxicology and chemical analysis (Mehretie et al., 2012).
  • Forensic analysis of anthraquinone, azo, and metal complex acid dyes from nylon fibers by micro-extraction and capillary electrophoresis.: Pyridine is used in the development of analytical methods for forensic applications, illustrating its role in advanced materials characterization and crime scene analysis (Stefan et al., 2009).
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.982 - 0.984
Evaporation residue: ≤ 0.01 %
Water: ≤ 0.1 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1074629027:
1074626026:
1074620521:
1074629190:
1074622521:
IN2RCMP107462:
1074622500:
1074629026:
1074620000:
1074622501:
1074620501:
1074621000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ピリジン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1558
ピリジン
プロトコル
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.