Merck
110165CBC
Sigma-Aldrich
Thiamet G
TMG
別名:
(3aR,5R,6S,7R,7aR)-2-(エチルアミノ)-3a,6,7,7a-テトラヒドロ-5-(ヒドロキシメチル)-5H-ピラノ[3,2-d]チアゾール-6,7-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16N2O4S
CAS番号:
分子量:
248.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.28
品質水準
SMILES記法
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Thiamet G は酵素 O-GlcNAcase(Ki = 21 nM)の強力な阻害剤です。本化合物は経口投与で体内吸収され血液脳関門を通過します。Thiamet G は、細胞ベースおよび in vivo での測定系で O-GlcNAc‐修飾タンパク質の増加を導き、ラットの大脳皮質および海馬中のリン酸化タウタンパク質のレベルを引き下げます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
110165CBC-MG:
110165CBC-25MG:
試験成績書(COA)