Merck
1.12392
Sigma-Aldrich
Vanadium
powder 99+
別名:
Vanadium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
V
CAS番号:
分子量:
50.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141749
EC Index Number:
231-171-1
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1710 °C
密度
6.11 g/cm3 at 18.7 °C
かさ密度
4000 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/V
InChI Key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (elemental analysis): conform
Purity (metal base): ≥ 99.0 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2