Merck
1.13990
Supelco
Spectromelt® C 10
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
グレード
for X-ray fluorescence analysis
品質水準
形状
solid
テクニック
XRF: suitable
溶解性
water: partially soluble
微量陽イオン
Al: ≤0,001%
Ba: ≤ 0,001%
Ca: ≤ 0,001%
Co: ≤ 0,001%
Cr: ≤ 0,001%
Cu: ≤ 0,001%
Fe: ≤ 0,001%
K: ≤ 0,001%
Mn: ≤ 0,001%
Mo: ≤ 0,001%
Ni: ≤ 0,001%
Pb: ≤ 0,001%
Si: ≤ 0,001%
Sr: ≤ 0,001%
Ti: ≤ 0,001%
V: ≤ 0,001%
保管温度
no temp limit
詳細
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
アナリシスノート
IR-spectrum: passes test
Al (Aluminium): ≤ 0,001
Ba (Barium): ≤ 0,001
Ca (Calcium): ≤ 0,001
Co (Cobalt): ≤ 0,001
Cr (Chromium): ≤ 0,001
Cu (Copper): ≤ 0,001
Fe (Iron): ≤ 0,001
K (Potassium): ≤ 0,001
Mn (Manganese): ≤ 0,001
Mo (Molybdenum): ≤ 0,001
Ni (Nickel): ≤ 0,001
Pb (Lead): ≤ 0,001
Si (Silicon): ≤ 0,001
Sr (Strontium): ≤ 0,001
Ti (Titanium): ≤ 0,001
V (Vanadium): ≤ 0,001
法的情報
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
原子分光分析では、電子が吸収または放射するエネルギーを用いて、サンプルの元素組成を同定または定量します。これには、AAS、AES、FAA、GFAA、ICP-OES、ICP-MSおよびXRFなど、さまざまな分析技術が含まれます。
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.