安全性情報
124012
Sigma-Aldrich
Akt Inhibitor V, Triciribine
別名:
InSolution Akt Inhibitor V, Triciribine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16N6O4
CAS番号:
分子量:
320.30
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.28
品質水準
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
InChI Key
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
124012-10MG:
124012-200MG:
124012-1MG:
124012-MG:
試験成績書(COA)