アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
色
tan
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cn1nc(N)c2cn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c4ncnc1c24
InChI
1S/C13H16N6O4.H2O/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13;/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17);1H2/t6-,8-,9-,13-;/m1./s1
InChI Key
SPGRLWCWHWRPHX-DOKXERMVSA-N
遺伝子情報
human ... AKT1(207)
mouse ... AKT1(11651)
rat ... AKT1(24185)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T3830-BULK:
T3830-25MG:
T3830-5MG:
T3830-VAR:
試験成績書(COA)