由来生物
microbial (Cladosporium cladosporioides)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
色
red to brown
溶解性
DMF: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(O)c2C(=O)C(OC)=C(CC(C)OC(=O)Oc3ccc(O)cc3)c4c5C(CC(C)OC(=O)c6ccccc6)=C(OC)C(=O)c7c(O)cc(OC)c(c57)c1c24
InChI
1S/C44H38O14/c1-20(56-43(50)22-10-8-7-9-11-22)16-25-31-32-26(17-21(2)57-44(51)58-24-14-12-23(45)13-15-24)42(55-6)40(49)34-28(47)19-30(53-4)36(38(32)34)35-29(52-3)18-27(46)33(37(31)35)39(48)41(25)54-5/h7-15,18-21,45-47H,16-17H2,1-6H3
InChI Key
SRJYZPCBWDVSGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6303-PH:
C6303-1MG-PW:
C6303-.1MG:
C6303-VAR:
C6303-BULK:
C6303-1MG:
C6303-.1MG-PW:
C6303-BULK-N:
C6303PROC:
C6303-PPG:
この製品を見ている人はこちらもチェック