Merck
17-294
Sigma-Aldrich
Rho活性化アッセイキット
PP1/PP2A Toolbox for the selective in vitro dephosphorylation of proteins.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... RHOA(387)
詳細
大腸菌で発現したマウスRhotekin Rho結合ドメインの残基7~89に相当するGSTタグ付き融合タンパク質。グルタチオン-アガロースに結合した状態で提供。純度>90%。
アプリケーション
タンパク質の選択的in vitro脱リン酸化用のPP1/PP2Aツールボックス。
包装
キットの容量:30アッセイ分
構成
100倍濃縮GTPγS、10 mM(カタログ番号:20-176)
100倍濃縮GDP、100 mM(カタログ番号:20-177)
Mg2+溶解/洗浄バッファー、5倍濃縮(カタログ番号:20-168)
抗Rho(-A、-B、-C)、クローン55(カタログ番号:05-778)
Rhoアッセイ用試薬(Rhotekin RBD、アガロース)(カタログ番号:14-383)
品質
3T3/A31細胞ライセートからGTP-Rhoを沈降させた後、抗Rho抗体(05-778)を用いたイムノブロット分析により検出することにより定常的に評価済み。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
M P Gratacap et al.
The Journal of biological chemistry, 276(51), 47906-47913 (2001-09-19)
Platelets were used to study the activation of Rho and Rac through G-protein-coupled receptors and its regulation by cyclic nucleotides. The thromboxane A(2) (TXA(2)) mimetic rapidly activated both small GTPases independently of integrin alpha(IIb)beta(3) activation., which leads to the activation
Toshifumi Sugatani et al.
The Journal of biological chemistry, 278(7), 5001-5008 (2002-12-04)
PTEN (also known as MMAC-1 or TEP-1) is a frequently mutated tumor suppressor gene in human cancer. PTEN functions have been identified in the regulation of cell survival, growth, adhesion, migration, and invasiveness. Here, we characterize the diverse signaling networks
Jeanne M Manganello et al.
The Journal of biological chemistry, 278(1), 124-130 (2002-10-26)
The present studies mapped the protein kinase A (PKA) phosphorylation site of Galpha(13) and studied the consequences of its phosphorylation. Initial experiments using purified human Galpha(13) and the PKA catalytic subunit established that PKA directly phosphorylates Galpha(13). The location of
Geraldine Pawlak et al.
The Journal of biological chemistry, 277(30), 26927-26933 (2002-05-16)
Cellular transformation by v-Src is believed to be caused by aberrant activation of signaling pathways that are normally regulated by cellular Src. Using normal rat kidney cells expressing a temperature-sensitive mutant of v-Src, we examined the role of the Raf/MEK/ERK
Y Yamaguchi et al.
The Journal of biological chemistry, 276(22), 18977-18983 (2001-03-30)
The Rho family of small GTPases has been shown to be involved in the regulation of neuronal morphology, and Rac and Rho exert antagonistic actions in neurite formation. In this study, we have examined the cross-talk between Rac and Rho