結合体
magnetic beads
品質水準
形状
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
アナライトの化学物質クラス
proteins (GST)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
マトリックス
4% beaded magnetic agarose
マトリックススペーサー
12 atoms
キャパシティ
≥15 μmol/mL, agarose binding capacity
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタチオン磁気アガロースビーズは、細胞溶解物または他の生化学溶液由来の、ネイティブグルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)、グルタチオンペルオキシダーゼ、グリオキサラーゼIなどのグルタチオン結合配列を含むタンパク質、またはGST-タグ付き組換え融合タンパク質のアフィニティーキャプチャ、分子プルダウン、または免疫沈降(IP)に役立ちます。他のタンパク質との非特異的結合は低く抑えられています。アフィニティレジンに結合した組換えGSTタグ付きタンパク質は、磁石を使用して分離されます。磁気特性により、非常に迅速な処理が可能になり、目的タンパク質の繰り返し洗浄および回収などの操作が容易になります。これにより、目的タンパク質の迅速な回収、実験的再現性、およびより正確な定量が可能になります。
磁気ビーズのマトリックスは、平均直径50 μ、直径範囲20~75 μの4%ビーズ状アガロースです。常磁性鉄がビーズ内に含浸されています。
アプリケーション
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G0924-BULK:
G0924-VAR:
G0924-1ML:4548173925349
G0924-5X1ML:4548173925813
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.
アフィニティーまたはGSTプルダウン法、タンデムアフィニティー精製(TAP)法、共免疫沈降法を用いてin vitroのタンパク質間相互作用を検討するためのプルダウンアッセイ、試薬、プロトコル