安全性情報
14-278
Sigma-Aldrich
Rasアッセイ試薬(Raf-1 RBD、アガロース)
別名:
Raf-1 RBD Assay Reagent, Ras Assay Reagent, Ras Detection Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... MRAS(22808)
詳細
GST融合タンパク質はRaf-1のRas結合ドメインに相当し、グルタチオンアガロースとの結合をもたらします。
製品供給源:Raf-1のヒトRas結合ドメイン(RBD、残基1~149)、E. coli(大腸菌)で発現。
品質
通常はアフィニティー沈殿/イムノブロッティング分析により評価。
保管および安定性
-20°Cで1年間
その他情報
比活性度データにつきましては、この酵素の個々のロットの試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
14-278:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The lutropin/choriogonadotropin receptor-induced phosphorylation of the extracellular signal-regulated kinases in leydig cells is mediated by a protein kinase a-dependent activation of ras
Hirakawa, T. and Ascoli, M.
Molecular Endocrinology, 17, 2189-2200 (2003)
Salirasib inhibits the growth of hepatocarcinoma cell lines in vitro and tumor growth in vivo through ras and mTOR inhibition.
Charette, N; De Saeger, C; Lannoy, V; Horsmans, Y; Leclercq, I; Starkel, P
Molecular Cancer null
Yves Moulard et al.
Analytica chimica acta, 700(1-2), 126-136 (2011-07-12)
Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) has been widely used in doping control laboratories over the last two decades. Currently, simple quadrupole, triple quadrupole and ion trap are the most commonly employed analyzers in toxicological analysis. Nevertheless, the main lack of these
The hepatitis B virus HBx protein inhibits caspase 3 activity
Gottlob, K., et al
The Journal of Biological Chemistry, 273, 33347-33353 (1998)
T cell receptor-mediated signal transduction controlled by the beta chain transmembrane domain: apoptosis-deficient cells display unbalanced mitogen-activated protein kinases activities upon T cell receptor engagement.
Teixeiro, Emma, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277, 3993-4002 (2002)