Merck
200275
Sigma-Aldrich
ベルベリン 塩化物フォーム
A highly potent and selective oxysterol EBI2 (GPR183) agonist (Kd) = 450 pM in a saturation binding assay, and EC₅₀ = 140 pM over EC₅₀ = 2.1 nM for its enantiomer, 7β,25-OHC, in a GTP-γS binding assay).
別名:
ナチュラルイエロー18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18ClNO4
CAS番号:
分子量:
371.81
カラーインデックス番号:
75160
Beilstein:
3836585
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥95% (NMR if no UV signal, HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
yellow
溶解性
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A highly potent and selective oxysterol EBI2 (GPR183) agonist (Kd) = 450 pM in a saturation binding assay, and EC50 = 140 pM over EC50 = 2.1 nM for its enantiomer, 7β,25-OHC, in a GTP-γS binding assay). Dose-dependently suppresses forskolin-induced cAMP accumulation in an EBI2-expressing SK-N-MC/CRE-β-galactosidase cell line (IC50 = 2 nM), but not in control cells. Stimulates migration of LPS-activated spleen B-cells and anti-CD3/CD28-activated CD4+ T-cells in a dose-dependent manner. In addition, pharmacological inhibition of its biosynthesis in vivo by Clotrimazole, a CYP7B1inhibitor, promotes the migration of adoptively transferred pre-activated B cells to the T/B boundary, mimicking the phenotype of pre-activated B cells in EBI2-deficient mice.
アプリケーション
マスト細胞内のヘパリンの蛍光染色用です。
生物化学的/生理学的作用
弱い抗生物質特性を有するアルカロイドです。MDR流出ポンプの基質です。ベルベリンの抗菌活性は、MDR阻害剤である5´-メトキシヒドノカルピン (5´-MHC)により強化されます。ベルベリンは、肝癌細胞内のPgp発現をアップレギュレ-トします。ベルベリンによる治療は、化学療法剤の蓄積を低減させる可能性があります。
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Kinm. B., et al. 2011, Brit. Journ. Pharm.164, 106.
Kong, W., et al. 2004, Nature Med.10, 1344.
Dimlich, R. et al. 1980, Stain Technol.55, 217.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
200275-MG:
200275-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yingying Kou et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 616251-616251 (2020-12-29)
Gastric cancer is one of the most common malignancies ranks as the second leading cause of cancer-related mortality in the world. Cisplatin (DDP) is commonly used for gastric cancer treatment, whereas recurrence and metastasis are common because of intrinsic and