Merck
218840
Sigma-Aldrich
Caspase-8 Inhibitor II
InSolution
別名:
InSolution Caspase-8 Inhibitor II, Granzyme B Inhibitor III; Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H43FN4O11
分子量:
654.68
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.54
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
A 5 mM (250 µg/76 µl) solution of Z-IETD-FMK (Cat. No. 218759) in DMSO. Z-IETD-FMK is a potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-8 (MACH, FLICE, Mch5). Also inhibits granzyme B.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-8
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Irritant (B)
シーケンス
Z-Ile-Glu(OMe)-Thr-Asp(OMe)-CH₂F*
物理的形状
A 5 mM (250 µg/76 µl) solution of Z-IETD-FMK (Cat. No. 218759) in DMSO.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
≥98% (HPLC)
その他情報
Martin, D.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 4345.
Sweeney, E.A., et al. 1998. FEBS Lett.425, 61.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218840-250UG:
試験成績書(COA)