235420
Caspase-3 Inhibitor I
The Caspase-3 Inhibitor I, also referenced under CAS 169332-60-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
別名:
Caspase-3 Inhibitor I, CPP32/Apopain Inhibitor, Ac-DEVD-CHO
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)/t11-,12-,13-,17-/m0/s1
InChI Key
UMBVAPCONCILTL-MRHIQRDNSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Capase-3, capase-6, capase-7, capase-8, capase-10
包装
警告
シーケンス
再構成
その他情報
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotech. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1841.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
WGK
WGK 3
Jan Code
235420-MG:
235420-5MG:
235420-1MG:
試験成績書(COA)