安全性情報
219011
Sigma-Aldrich
Caspase Inhibitor VI
InSolution, ≥95%
別名:
InSolution Caspase Inhibitor VI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28FN3O7
分子量:
453.46
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.54
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
A cell-permeable, irreversible, and general caspase inhibitor. Also reported to inhibit Peptide: N-glycanase (PNGase) in vitro and in vivo. Useful for studies involving recombinant, isolated, and purified caspase enzymes. Unlike Caspase Inhibitor I (Cat. No. 627610), this inhibitor does not require pretreatment with esterase for in vitro studies.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
general caspase inhibitor
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Irritant (B)
シーケンス
Z-Val-Ala-Asp-CH₂F*
物理的形状
A 10 mM (1 mg/221 µl) solution of Caspase Inhibitor VI (Cat. No. 219007) in DMSO.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Misaghi, S., et al. 2004. Chem. Biol.11, 1677.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
219011-1MG:
試験成績書(COA)