324411
Dynamin Inhibitor II, MiTMAB
The Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, also referenced under CAS 1119-97-7, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
別名:
Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myr istyl tri methyl ammonium Bromide, TTAB
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
water: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Hill, T.A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 3275.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
324411-MG:
324411-500MG:
試験成績書(COA)