アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
ready-to-use solution
保管条件
protect from light
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
フィリピン複合体は、S. filipinensisの培養液から単離された異性体ポリエンマクロライドのファミリーに付けられた総称であり、フィリピンIIIが本複合体の大部分を占めています。
アプリケーション
フィリピンは、ポリアクリルアミドゲルにおけるリポタンパク質ならびにニトロセルロースメンブレンに固定されたリポタンパク質を検出するためのプローブとして二重染色手法に使用されています。特定の蛍光複合体により、エステル化されていないコレステロールの位置特定および定量のためにも広く使用されています。
フィリピン複合体の既製溶液は、細胞骨格イメージングのためのHeLa細胞の染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
フィリピンは抗真菌機能を有する抗生物質です。フィリピン複合体は、膜ステロールであるエルゴステロールおよびコレステロールと相互作用することにより、細胞膜構造を変化させることが認められています。フィリピンはコレステロールに結合すると、蛍光シフトを示します。このため、フィリピン複合体はNiemann-Pick C型疾患の診断、ならびに細胞膜中のコレステロールの検出と定量、および脳中の脂質定量のための有用なツールになっています。
その他情報
フィリピン複合体の既製溶液は、空気と光に非常に影響されます。受け取り次第、小分けして-20°Cで保管します。 凍結融解サイクルは避けてください。
フィリピン複合体は、用いる特定のプロトコルに応じて様々な濃度で使用されます。用いるプロトコルに従い、5 mg/mL保存溶液を適切な緩衝液で希釈します。
フィリピン複合体とコレステロールとの相互作用により、吸収スペクトルと蛍光スペクトルが変化するので、蛍光顕微鏡で視覚化するために、340~380 nmで励起を用い、385~470 nmで発光を用います(フィリピン蛍光染色は非常に急速に光退色するため、サンプルは直ちに分析する必要があります)。
フィリピン複合体は、用いる特定のプロトコルに応じて様々な濃度で使用されます。用いるプロトコルに従い、5 mg/mL保存溶液を適切な緩衝液で希釈します。
フィリピン複合体とコレステロールとの相互作用により、吸収スペクトルと蛍光スペクトルが変化するので、蛍光顕微鏡で視覚化するために、340~380 nmで励起を用い、385~470 nmで発光を用います(フィリピン蛍光染色は非常に急速に光退色するため、サンプルは直ちに分析する必要があります)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
SAE0088-1ML:
SAE0088-VAR:
SAE0088-BULK:
SAE0088-1ML-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Redox biology, 62, 102678-102678 (2023-03-21)
Elevated lipid peroxidation (LPO), usually present in the tumour microenvironment (TME), is profoundly implicated in antitumour immunity and may be targeted for the development of new antitumour therapies. However, tumour cells may also rewire their metabolism to survive elevated LPO.
The pentaene macrolide antibiotic filipin prefers more rigid DPPC bilayers: a fluorescence pressure dependence study
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1419(1), 1-14 (1999)
The filipin complex.
Biochemistry, 7(2), 653-659 (1968-02-01)
A FRET sensor of C-terminal movement reveals VRAC activation by plasma membrane DAG signaling rather than ionic strength
eLife, 8, e45421-e45421 (2019)
Skeletal muscle, 12(1), 25-25 (2022-11-30)
Limb-girdle muscular dystrophy (MD) type 2B (LGMD2B) and Duchenne MD (DMD) are caused by mutations to the Dysferlin and Dystrophin genes, respectively. We have recently demonstrated in typically mild dysferlin- and dystrophin-deficient mouse models that increased plasma cholesterol levels severely