安全性情報
36-008
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein Antibody, clone Syn211
ascites fluid, clone Syn211, Upstate®
別名:
Anti-NACP, Anti-PARK1, Anti-PARK4, Anti-PD1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
Syn211, monoclonal
application:
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
24
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Syn211, monoclonal
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
特異性
α-Synuclein
免疫原
フルレングス・リコンビナント・ヒトα-Synuclein
アプリケーション
このAnti-α-Synuclein Antibody、クローンSyn211はIC,WB、IHでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経変性疾患
品質
通常、アルツハイマーにより死亡した患者の全脳ライセートから免疫ブロットを使用して評価されます。
ターゲットの説明
約14.5kDa
関連事項
先発品:04-1053
物理的形状
腹水
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
36-008-25UL:
36-008:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rachel Kelly et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 27(2) (2022-01-22)
Since the discovery of α-synuclein as the major component in Lewy bodies, research into this protein in the context of Parkinson's disease pathology has been exponential. Cannabinoids are being investigated as potential therapies for Parkinson's disease from numerous aspects, but
Jay S Schneider et al.
Molecular and cellular neurosciences, 120, 103729-103729 (2022-04-22)
Among the pathological events associated with the dopaminergic neurodegeneration characteristic of Parkinson's disease (PD) are the accumulation of toxic forms of α-synuclein and microglial activation associated with neuroinflammation. Although numerous other processes may participate in the pathogenesis of PD, the
Sarah M O'Donovan et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 32(1), e13726-e13726 (2019-10-03)
A hallmark feature of Parkinson's disease (PD) is the build-up of α-synuclein protein aggregates throughout the brain; however α-synuclein is also expressed in enteric neurons. Gastrointestinal (GI) symptoms and pathology are frequently reported in PD, including constipation, increased intestinal permeability
Characterization of cognitive deficits in rats overexpressing human alpha-synuclein in the ventral tegmental area and medial septum using recombinant adeno-associated viral vectors.
Hall, H; Jewett, M; Landeck, N; Nilsson, N; Schagerlof, U; Leanza, G; Kirik, D
Testing null
Neuron-to-neuron ?-synuclein propagation in vivo is independent of neuronal injury.
Ulusoy, A; Musgrove, RE; Rusconi, R; Klinkenberg, M; Helwig, M; Schneider, A; Di Monte, DA
Acta Neuropathologica Communications null