安全性情報
436305-M
Millipore
Linoleic Acid
An essential fatty acid.
別名:
Linoleic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid, Linolic Acid, Linolic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O2
CAS番号:
分子量:
280.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
≥97% (LC/MS)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
colorless
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI Key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
詳細
An essential fatty acid.
An essential fatty acid. Density: 900 mg/ml.
Density: 900 mg/ml.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
Essential fatty acid
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
436305-5GM-M:
436305-5GM:
436305-GM:
試験成績書(COA)